Tisk…
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12419-1G OR12419-250MG
APOSOR12419-1GEA 827 CZK
APOSOR12419-1G APOSOR12419-250MG
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₅NO₃
Bod tání: 210…213 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464222
CAS číslo: 4857-42-5
EINECS: 225-454-9