Tisk…
1-Methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12418-1G OR12418-5G
APOSOR12418-1GEA 1110 CZK
APOSOR12418-1G APOSOR12418-5G
1-Methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Bod tání: 293…295 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06809665
CAS číslo: 53484-17-6