Tisk…
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-amino-5-hydroxybenzoate
OR12411-1G OR12411-25G OR12411-5G
APOSOR12411-1GEA 4960 CZK
APOSOR12411-1G APOSOR12411-25G APOSOR12411-5G
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,1620 g/mol
Bod tání: 124…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263220
CAS číslo: 67973-80-2