Tisk…
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12407-1G OR12407-250MG OR12407-5G
APOSOR12407-1GEA 1660 CZK
APOSOR12407-1G APOSOR12407-250MG APOSOR12407-5G
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Vzorec: C₅H₈N₂O
Bod tání: 57…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08556301
CAS číslo: 84547-61-5