Tisk…
(5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12405-1G OR12405-5G
APOSOR12405-1GEA 0 CZK
APOSOR12405-1G APOSOR12405-5G
(5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol 97%
(5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,24 g/mol
Bod tání: 133,5…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702371
CAS číslo: 930110-98-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III