Tisk…
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 5-Formyl-1-methylpyrazole
OR12399-1G OR12399-25G OR12399-5G
APOSOR12399-1GEA 622 CZK
APOSOR12399-1G APOSOR12399-25G APOSOR12399-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₆N₂O
MW: 110,1100 g/mol
Bod varu: 115 °C/15mmHg
Bod vzplanutí: 66,6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419801
CAS číslo: 27258-33-9