Tisk…
Methyl-3-(chlorocarbonyl)benzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12388-1G OR12388-5G
APOSOR12388-1GEA 4570 CZK
APOSOR12388-1G APOSOR12388-5G
Methyl-3-(chlorocarbonyl)benzoate 97%
Methyl-3-(chlorocarbonyl)benzoate
Vzorec: C₉H₇ClO₃
MW: 198.61 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702420
CAS číslo: 3441-03-0
UN: 3265
ADR: 8 III