Tisk…
2-Bromo-3-furoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12387-100MG OR12387-250MG OR12387-500MG
APOSOR12387-100MGEA 4100 CZK
APOSOR12387-100MG APOSOR12387-250MG APOSOR12387-500MG
2-Bromo-3-furoyl chloride
2-Bromo-3-furoyl chloride
Vzorec: C₅H₂BrClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702418
CAS číslo: 915707-69-6
UN: 3265
ADR: 8,II