Tisk…
N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12379-1G OR12379-250MG OR12379-100MG OR12379-500MG
APOSOR12379-1GEA 7610 CZK
APOSOR12379-1G APOSOR12379-250MG APOSOR12379-100MG APOSOR12379-500MG
N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₂ClNS
Bod tání: 168…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07106798
CAS číslo: 912569-78-9