Tisk…

6-Bromoindole-3-carboxaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 6-Bromo-3-formylindole, 6-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde

OR12354-1G OR12354-250MG
APOSOR12354-1GEA 705 CZK
APOSOR12354-1G APOSOR12354-250MG
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Bod tání: 200…206 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00792689
CAS číslo: 17826-04-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR