Tisk…
3-Phenoxybenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12353-1G OR12353-250MG OR12353-5G
APOSOR12353-1GEA 2860 CZK
APOSOR12353-1G APOSOR12353-250MG APOSOR12353-5G
3-Phenoxybenzyl bromide
3-Phenoxybenzyl bromide
Vzorec: C₁₃H₁₁BrO
Bod varu: 112…118 °C/0,1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01761658
CAS číslo: 51632-16-7
EINECS: 257-327-9
UN: 3265
ADR: 8,III