Tisk…
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde, Dibenzofuran-2-carboxaldehyde
OR12348-1G OR12348-250MG OR12348-5G
APOSOR12348-1GEA 1370 CZK
APOSOR12348-1G APOSOR12348-250MG APOSOR12348-5G
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde 97%
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₈O₂
Bod tání: 73…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00136272
CAS číslo: 5397-82-0