Tisk…
5-Methylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
Nebezpečí
OR12344-1G OR12344-250MG
APOSOR12344-1GEA 6850 CZK
APOSOR12344-1G APOSOR12344-250MG
5-Methylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
5-Methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₅H₄ClNO₂
MW: 145,55 g/mol
Bod varu: 78…79 °C/14mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03411599
CAS číslo: 67305-24-2
UN: 3265
ADR: 8,II