Pyrazin-2-ylmethanol, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR12341-1G
OR12341-5G
OR12341-10G
APOSOR12341-1GEA
744
CZK
APOSOR12341-1G
APOSOR12341-5G
APOSOR12341-10G
Pyrazin-2-ylmethanol, technická kvalita
Pyrazin-2-ylmethanol
Vzorec:
C5H6N2O Bod tání: 32…36 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01693938 CAS číslo: 6705-33-5 |