Tisk…
4-Hydroxychalcone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1234-25G OR1234-5G
APOSOR1234-25GEA 6850 CZK
APOSOR1234-25G APOSOR1234-5G
4-Hydroxychalcone 97%
4-Hydroxychalcone
Vzorec: C₁₅H₁₂O₂
Bod tání: 180…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016488
CAS číslo: 20426-12-4