tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate, N-Boc-Nortropinone
OR12337-25G
OR12337-100G
OR12337-5G
APOSOR12337-25GEA
1080
CZK
APOSOR12337-25G
APOSOR12337-100G
APOSOR12337-5G
tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Vzorec:
C₁₂H₁₉NO₃ MW: 225,29 g/mol Bod tání: 70…74 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00673779 CAS číslo: 185099-67-6 |