Tisk…
tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 4-(4-cyanophenyl)piperazine-1-carboxylate, 4-(Piperazin-4-yl)benzonitrile, N1-BOC protected
OR12333-1G OR12333-5G
APOSOR12333-1GEA 622 CZK
APOSOR12333-1G APOSOR12333-5G
tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate 97%
tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Vzorec: C₁₆H₂₁N₃O₂
Bod tání: 123…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791198
CAS číslo: 186650-98-6