Tisk…
4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Piperidin-2-ylcarbonyl)morpholine hydrochloride
OR12325-1G OR12325-250MG
APOSOR12325-1GEA 6020 CZK
APOSOR12325-1G APOSOR12325-250MG
4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₉ClN₂O₂
MW: 234.73 g/mol
Bod tání: 291…293 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05865124
CAS číslo: 690634-79-8