Tisk…
1-Azepanyl(3-piperidinyl)methanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)azepane
OR12324-1G OR12324-5G
APOSOR12324-1GEA 2690 CZK
APOSOR12324-1G APOSOR12324-5G
1-Azepanyl(3-piperidinyl)methanone 97%
1-Azepanyl(3-piperidinyl)methanone
Vzorec: C₁₂H₂₂N₂O
MW: 210,32 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06016189
CAS číslo: 690632-28-1
UN: 1760
ADR: 8,III