Tisk…
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)azepane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12323-1G OR12323-250MG
APOSOR12323-1GEA 3970 CZK
APOSOR12323-1G APOSOR12323-250MG
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)azepane 97%
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)azepane
Vzorec: C₁₂H₂₂N₂O
Bod tání: 41…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03372514
CAS číslo: 86542-89-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III