Tisk…
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12321-1G OR12321-250MG
APOSOR12321-1GEA 2650 CZK
APOSOR12321-1G APOSOR12321-250MG
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine 97%
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03372500
CAS číslo: 63214-58-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III