Tisk…
2-(Aminomethyl)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxybenzylamine
OR12317-1G OR12317-5G OR12317-10G
APOSOR12317-1GEA 870 CZK
APOSOR12317-1G APOSOR12317-5G APOSOR12317-10G
2-(Aminomethyl)phenol
2-(Aminomethyl)phenol
Vzorec: C₇H₉NO
Bod tání: 124…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00870498
CAS číslo: 932-30-9
EINECS: 213-249-7