(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-benzimidazole, (1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
OR12313-1G
OR12313-250MG
OR12313-25G
APOSOR12313-1GEA
3380
CZK
APOSOR12313-1G
APOSOR12313-250MG
APOSOR12313-25G
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
Vzorec:
C₉H₁₁N₃ MW: 161,21 g/mol Bod tání: 261…263 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00457746 CAS číslo: 20028-40-4 UN: 3259 ADR: 8,III |