Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Benzo[b]thiophene-7-carbaldehyde
OR12310-1G
OR12310-250MG
APOSOR12310-1GEA
0
CZK
APOSOR12310-1G
APOSOR12310-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde 97%
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde
Vzorec:
C₉H₆OS Bod tání: 42…44 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08572207 CAS číslo: 10134-91-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |