5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR12300-1G
OR12300-250MG
OR12300-100MG
OR12300-500MG
OR12300-2.5G
OR12300-5G
APOSOR12300-1GEA
6220
CZK
APOSOR12300-1G
APOSOR12300-250MG
APOSOR12300-100MG
APOSOR12300-500MG
APOSOR12300-2.5G
APOSOR12300-5G
5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Vzorec:
C₆H₅ClOS Bod varu: 120 °C/8mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00130092 CAS číslo: 31555-59-6 UN: 3265 ADR: 8,II |