Tisk…

4-Bromooxindole

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Bromooxindole, 4-Bromo-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, 4-Bromoindolin-2-one

OR1230-5G
APOSOR1230-5GEA 2400 CZK
APOSOR1230-5G
4-Bromooxindole
4-Bromooxindole
Vzorec: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Bod tání: 202…208 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659911
CAS číslo: 99365-48-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR