Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR12299-1G
OR12299-250MG
APOSOR12299-1GEA
6290
CZK
APOSOR12299-1G
APOSOR12299-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride 97%
Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride
Vzorec:
C₉H₅ClOS Bod tání: 84…86 °C Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
120081-47-2 UN: 1759 ADR: 8,III |