Tisk…
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12297-1G OR12297-250MG
APOSOR12297-1GEA 13990 CZK
APOSOR12297-1G APOSOR12297-250MG
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₃S
MW: 214,24 g/mol
Bod tání: 175…177 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09702410
CAS číslo: 906353-04-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III