Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR12294-1G
OR12294-250MG
APOSOR12294-1GEA
8100
CZK
APOSOR12294-1G
APOSOR12294-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid 97%
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₆O₂S Bod tání: 176,5…178.5 °C Storage Temperature: Refrigerator |
CAS číslo:
10134-98-2 |