Tisk…
2,4-Dibromo-1H-imidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1229-1G OR1229-250MG
APOSOR1229-1GEA 3740 CZK
APOSOR1229-1G APOSOR1229-250MG
2,4-Dibromo-1H-imidazole 98%
2,4-Dibromo-1H-imidazole
Vzorec: C₃H₂Br₂N₂
MW: 225,87 g/mol
Bod tání: 193…198 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08741407
CAS číslo: 64591-03-3