Tisk…
4-Iodo-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12279-1G OR12279-5G OR12279-10G
APOSOR12279-1GEA 5590 CZK
APOSOR12279-1G APOSOR12279-5G APOSOR12279-10G
4-Iodo-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
4-Iodo-1,2-dihydropyridin-2-one
Vzorec: C₅H₄INO
Bod tání: 186…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702419
CAS číslo: 858839-90-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III