Tisk…
2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12278-1G OR12278-5G
APOSOR12278-1GEA 622 CZK
APOSOR12278-1G APOSOR12278-5G
2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine 97%
2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
MW: 142.5900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126945
CAS číslo: 38557-72-1