Tisk…
4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
OR12260-1G OR12260-5G OR12260-10G
APOSOR12260-1GEA 1210 CZK
APOSOR12260-1G APOSOR12260-5G APOSOR12260-10G
4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine 97%
4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,2144 g/mol
Bod tání: 111…113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06797788
CAS číslo: 74852-81-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III