Tisk…
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
OR12258-1G OR12258-5G
APOSOR12258-1GEA 0 CZK
APOSOR12258-1G APOSOR12258-5G
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenylamine
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenylamine
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,22 g/mol
Bod tání: 125…133 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03407387
CAS číslo: 916766-82-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III