Tisk…
3-Isoquinolinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Hydroxyisoquinoline
OR1224-5G OR1224-100G OR1224-25G
APOSOR1224-5GEA 3940 CZK
APOSOR1224-5G APOSOR1224-100G APOSOR1224-25G
3-Isoquinolinol
3-Isoquinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145.16
Bod tání: 195…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075524
CAS číslo: 7651-81-2