Tisk…
[4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]dimethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12234-1G OR12234-250MG
APOSOR12234-1GEA 15110 CZK
APOSOR12234-1G APOSOR12234-250MG
[4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]dimethylamine 95%
[4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]dimethylamine
Vzorec: C₈H₁₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09065027
CAS číslo: 176445-80-0
UN: 2735
ADR: 8,III