Tisk…
[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine
OR12222-1G OR12222-250MG
APOSOR12222-1GEA 2900 CZK
APOSOR12222-1G APOSOR12222-250MG
[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Vzorec: C₅H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419807
CAS číslo: 612511-81-6
UN: 2735
ADR: 8,III