Tisk…
4-Bromo-1-methylimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
OR1221-1G OR1221-10G OR1221-5G
APOSOR1221-1GEA 1990 CZK
APOSOR1221-1G APOSOR1221-10G APOSOR1221-5G
4-Bromo-1-methylimidazole 98%
4-Bromo-1-methylimidazole
Vzorec: C₄H₅BrN₂
MW: 161 g/mol
Bod varu: 91…93 °C/0,1mmHg
Hustota: 1,614 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320501
CAS číslo: 25676-75-9