Tisk…
N-(1H-Indazol-7-yl)thiourea
Dodavatel: Apollo Scientific
OR12197-1G OR12197-500MG
APOSOR12197-1GEA 15310 CZK
APOSOR12197-1G APOSOR12197-500MG
N-(1H-Indazol-7-yl)thiourea
N-(1H-Indazol-7-yl)thiourea
Vzorec: C₈H₈N₄S
MW: 192,24 g/mol
Bod tání: 203…204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03102719
CAS číslo: 381211-75-2