Tisk…
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]-4-iodobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR12196-1G OR12196-5G
APOSOR12196-1GEA 7670 CZK
APOSOR12196-1G APOSOR12196-5G
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]-4-iodobenzenesulphonamide
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]-4-iodobenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₃H₁₂INO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027185
CAS číslo: 952182-65-9