Tisk…
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12181-1G OR12181-5G
APOSOR12181-1GEA 1660 CZK
APOSOR12181-1G APOSOR12181-5G
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
Vzorec: C₈H₉ClN₂O₂
Bod tání: 165…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00705185
CAS číslo: 2381-75-1