Tisk…
2-(Chloromethyl)-4-nitrobenzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR12179-1G OR12179-10G OR12179-5G
APOSOR12179-1GEA 0 CZK
APOSOR12179-1G APOSOR12179-10G APOSOR12179-5G
2-(Chloromethyl)-4-nitrobenzoxazole
2-(Chloromethyl)-4-nitrobenzoxazole
Vzorec: C₈H₅ClN₂O₃
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027181
CAS číslo: 143708-26-3