Tisk…
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1217-1G OR1217-5G
APOSOR1217-1GEA 1330 CZK
APOSOR1217-1G APOSOR1217-5G
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 95+%
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
Vzorec: C₅H₃BrN₄
MW: 199,01 g/mol
Bod tání: 254 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173661
CAS číslo: 94741-70-5