Tisk…

4-(2-Pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Amino-4-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole

OR12160-1G OR12160-500MG
APOSOR12160-1GEA 2690 CZK
APOSOR12160-1G APOSOR12160-500MG
4-(2-Pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine
4-(2-Pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₈H₈N₄
MW: 160,18 g/mol
Bod tání: 200…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03617434
CAS číslo: 493038-87-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR