Tisk…
4-(2-Oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzonitrile
OR12158-1G OR12158-500MG
APOSOR12158-1GEA 1990 CZK
APOSOR12158-1G APOSOR12158-500MG
4-(2-Oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarbonitrile
4-(2-Oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarbonitrile
Vzorec: C₁₀H₉N₃O
MW: 187,2 g/mol
Bod tání: 179…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689735
CAS číslo: 144655-81-2