Tisk…

8-Methyl-4-quinolinol

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Hydroxy-8-methylquinoline, 8-Methylquinolin-4-ol

OR12150-1G OR12150-5G
APOSOR12150-1GEA 787 CZK
APOSOR12150-1G APOSOR12150-5G
8-Methyl-4-quinolinol
8-Methyl-4-quinolinol
Vzorec: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Bod tání: 213…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272344
CAS číslo: 23432-44-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR