Tisk…
6-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12145-1G OR12145-5G
APOSOR12145-1GEA 0 CZK
APOSOR12145-1G APOSOR12145-5G
6-Methyl-5-nitro-1H-indazole
6-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
Bod tání: 227…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03305368
CAS číslo: 81115-43-7