4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
OR12144-1G
OR12144-500MG
OR12144-5G
APOSOR12144-1GEA
2360
CZK
APOSOR12144-1G
APOSOR12144-500MG
APOSOR12144-5G
4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Vzorec:
C₇H₈N₂O₂S Bod tání: 169…171 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02187391 CAS číslo: 98276-75-6 |