Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 4-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
OR12143-10G
OR12143-1G
OR12143-5G
APOSOR12143-10GEA
18620
CZK
APOSOR12143-10G
APOSOR12143-1G
APOSOR12143-5G
Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O₂S Bod tání: 59…61 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04125151 CAS číslo: 166392-24-1 |