Tisk…
6-Methyl-1H-indazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12141-1G OR12141-250MG
APOSOR12141-1GEA 3150 CZK
APOSOR12141-1G APOSOR12141-250MG
6-Methyl-1H-indazol-5-amine
6-Methyl-1H-indazol-5-amine
Vzorec: C₈H₉N₃
Bod tání: 215…217 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03305372
CAS číslo: 81115-45-9